Piperazin, anhydrous 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A15049.36
A15049.0E
A15049.22
A15049.36EA
77.02
EUR
A15049.36
A15049.0E
A15049.22
Piperazin, anhydrous 99%
Piperazin
Purity: 99%
CAS No.: 110-85-0
Molecular Formula: C4H10N2
Formula Weight: 86.14
Flash Point: 88°(190°F)
Melting Point: 108-113°
Boiling Point: 146-148°
Beilstein Reference: 102555
Merck Reference: 14,7464
UN No.: 2579
MDL No.: MFCD00005953
Vzorec:
C₄H₁₀N₂ Teplota varu: 146…148 °C Teplota tavenia: 108…113 °C Hustota: 1,110 Teplota vzplanutia: 88 °C (190 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005953 Číslo CAS: 110-85-0 EINECS: 203-808-3 OSN: 2579 ADR: 8,III Merck Index: 14,7464 |