Tlačiť
Piperazin 99%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
131291000 131295000 131290025 131290100
ACRO131291000EA 49.34 EUR
ACRO131291000 ACRO131295000 ACRO131290025 ACRO131290100
Piperazin 99%, extra pure
Piperazin
Vzorec: C₄H₁₀N₂
Teplota varu: 146…148 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 107…111 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 65 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005953
Číslo CAS: 110-85-0
EINECS: 203-808-3
OSN: 2579
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07545
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
GC ≥98.5 %
Color of solution ≤30 APHA (50% in methanol)