Tlačiť
Kyselina barbiturová, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
185698-100G 185698-25G 185698-500G
SIAL185698-100GEA 64.58 EUR
SIAL185698-100G SIAL185698-25G SIAL185698-500G
Kyselina barbiturová, Sigma-Aldrich®
Kyselina barbiturová
Vzorec: C₄H₄N₂O₃
Teplota varu: 441 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 250…252 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006666
Číslo CAS: 67-52-7
EINECS: 200-658-0
Merck Index: 13,00966