Tlačiť
Kyselina barbiturová 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
180921000 180925000
ACRO180921000EA 66.19 EUR
ACRO180921000 ACRO180925000
Kyselina barbiturová 99+%
Kyselina barbiturová
Vzorec: C₄H₄N₂O₃
Teplota varu: 441 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 248…255 °C
Teplota vzplanutia: 150 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006666
Číslo CAS: 67-52-7
EINECS: 200-658-0
Merck Index: 13,00966
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 248 to 255 °C
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.2 %
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm