Tlačiť
Kyselina 2-thiobarbiturová, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidine
M-Clarity™ quality level = MQ100
T5500-100G T5500-250G T5500-25G T5500-500G
SIALT5500-100GEA 371.84 EUR
SIALT5500-100G SIALT5500-250G SIALT5500-25G SIALT5500-500G
Kyselina 2-thiobarbiturová, Sigma-Aldrich®
Kyselina 2-thiobarbiturová
Vzorec: C₄H₄N₂O₂S
Teplota varu: 419 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 235 °C
Hustota: 1,661 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006674
Číslo CAS: 504-17-6
EINECS: 207-985-8