Kyselina 2-thiobarbiturová ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidine
A12681.14
A12681.22
A12681.36
A12681.14EA
64.18
EUR
A12681.14
A12681.22
A12681.36
Kyselina 2-thiobarbiturová ≥98%
Kyselina 2-thiobarbiturová
Purity: 98%
CAS No.: 504-17-6
Molecular Formula: C4H4N2O2S
Formula Weight: 144.15
pH: 1.8
Melting Point:
Vzorec:
C₄H₄N₂O₂S Teplota varu: 419 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 235 °C Hustota: 1,661 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006674 Číslo CAS: 504-17-6 EINECS: 207-985-8 |