Tlačiť
Kyselina 2-thiobarbiturová 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidine
114960050 114961000 114965000
ACRO114960050EA 37.63 EUR
ACRO114960050 ACRO114961000 ACRO114965000
Kyselina 2-thiobarbiturová 98%
Kyselina 2-thiobarbiturová
Vzorec: C₄H₄N₂O₂S
Teplota varu: 419 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 240…255 °C
Hustota: 1,661 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006674
Číslo CAS: 504-17-6
EINECS: 207-985-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to light brown Powder or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Solubility Colorless to yellow to light brown solution
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %