Tlačiť
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
D27802-25G D27802-100G D27802-500G D27802-2KG
SIALD27802-25GEA 38.91 EUR
SIALD27802-25G SIALD27802-100G SIALD27802-500G SIALD27802-2KG
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane, Sigma-Aldrich®
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Vzorec: C₆H₁₂N₂
Teplota varu: 174 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 155…158 °C
Hustota: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 62 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006689
Číslo CAS: 280-57-9
EINECS: 205-999-9
OSN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,09801