Tlačiť
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: DABCO
A14003.22 A14003.36
A14003.22EA 62.09 EUR
A14003.22 A14003.36
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane ≥98%
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Purity: 98% CAS No.: 280-57-9 Molecular Formula: C6H12N2 Formula Weight: 112.17 Flash Point: 62°(143°F) Odour: Amine-like Boiling Point: 174-176° Beilstein Reference: 103618 Merck Reference: 14,9669 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00006689
Vzorec: C₆H₁₂N₂
Mw: 112.17
Teplota varu: 174…176 °C
Teplota tavenia: 155…160 °C
Hustota: 1.140
Teplota vzplanutia: 62 °C (143 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006689
Číslo CAS: 280-57-9
EINECS: 205-999-9
OSN: 1325
ADR: 4.1 II
Merck Index: 14,9669