Tlačiť
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
112471000 112475000 112470025 112470250
ACRO112471000EA 74.61 EUR
ACRO112471000 ACRO112475000 ACRO112470025 ACRO112470250
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane 97%
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Vzorec: C₆H₁₂N₂
Teplota varu: 174 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 155…160 °C
Hustota: 1,14 g/cm³
Teplota vzplanutia: 62 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006689
Číslo CAS: 280-57-9
EINECS: 205-999-9
OSN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,09801
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2.0 % (K.F.)
GC ≥96.0 %