Tlačiť
3-Methyl-2-cyclopenten-1-one, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3-Methylcyclopent-2-enone, 3-Methyl-2-cyclopentenone
M-Clarity™ quality level = MQ100
145777-25G 145777-5G
SIAL145777-25GEA 403.13 EUR
SIAL145777-25G SIAL145777-5G
3-Methyl-2-cyclopenten-1-one, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-2-cyclopenten-1-one
Vzorec: C₆H₈O
Mw: 96.13
Teplota varu: 158
Teplota tavenia: 2
Hustota: 0.97 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00001403
Číslo CAS: 2758-18-1
EINECS: 220-421-5