Tlačiť
3-Methyl-2-cyclohexen-1-one 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Methyl-2-cyclohexenone, 3-Methylcyclohex-2-enone
126660100 126660010 126660500
ACRO126660100EA 112.31 EUR
ACRO126660100 ACRO126660010 ACRO126660500
3-Methyl-2-cyclohexen-1-one 98%
3-Methyl-2-cyclohexen-1-one
Vzorec: C₇H₁₀O
Teplota varu: 199…200 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –21 °C
Hustota: 0,97 g/cm³
Teplota vzplanutia: 74 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001581
Číslo CAS: 1193-18-6
EINECS: 214-769-7
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4935 to 1.4955 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %