Tlačiť
Cyklohexen, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
125431-2.5L 125431-500ML
SIAL125431-2.5LEA 247.89 EUR
SIAL125431-2.5L SIAL125431-500ML
Cyklohexen, Sigma-Aldrich®
Cyklohexen
Vzorec: C₆H₁₀
Teplota varu: 83 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –104 °C
Hustota: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –20 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001539
Číslo CAS: 110-83-8
EINECS: 203-807-8
OSN: 2256
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02756