Tlačiť
cis-Cyklookten, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (Z)-Cyclooctene
M-Clarity™ quality level = MQ100
125482-25ML 125482-500ML
SIAL125482-25MLEA 93.33 EUR
SIAL125482-25ML SIAL125482-500ML
cis-Cyklookten, Sigma-Aldrich®
cis-Cyklookten
Vzorec: C₈H₁₄
Mw: 110.2
Teplota varu: 146
Teplota tavenia: –16 °C
Hustota: 0.8472 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00001753
Číslo CAS: 931-87-3
EINECS: 213-243-4
OSN: 3295
ADR: 3 III