Tlačiť
cis-Cyklookten 95% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (Z)-Cyclooctene
154860010 154862500 154860025
ACRO154860010EA 272.78 EUR
ACRO154860010 ACRO154862500 ACRO154860025
cis-Cyklookten 95% stabilised
cis-Cyklookten
Vzorec: C₈H₁₄
Mw: 110.2
Teplota varu: 145…146 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –16 °C
Hustota: 0.84 g/cm³
Teplota vzplanutia: 25 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001753
Číslo CAS: 931-87-3
EINECS: 213-243-4
OSN: 3295
ADR: 3 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4680 to 1.4710 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer 100 to 200 ppm irganox 1076 FD