Tlačiť
α-Tropolone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Tropolone, 2-Hydroxytropone, 2-Hydroxycyclohepta-2,4,6-trien-1-one, 1,2-Tropolone, 2-Hydroxycyclohepta-2,4,6-trienone, α-Tropolone
M-Clarity™ quality level = MQ200
T89702-1G T89702-25G T89702-5G
SIALT89702-1GEA 61.77 EUR
SIALT89702-1G SIALT89702-25G SIALT89702-5G
α-Tropolone, Sigma-Aldrich®
α-Tropolone
Vzorec: C₇H₆O₂
Teplota varu: 66…67 °C (0,1 mmHg)
Teplota tavenia: 48…50 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00004158
Číslo CAS: 533-75-5
EINECS: 208-577-2