α-Tropolone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Tropolone, 2-Hydroxytropone, 2-Hydroxycyclohepta-2,4,6-trien-1-one, 1,2-Tropolone, 2-Hydroxycyclohepta-2,4,6-trienone, α-Tropolone
A11299.03
A11299.06
A11299.14
A11299.03EA
62.17
EUR
A11299.03
A11299.06
A11299.14
α-Tropolone ≥98%
α-Tropolone
Purity: 98%
CAS No.: 533-75-5
Molecular Formula: C7H6O2
Formula Weight: 122.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Vzorec:
C₇H₆O₂ Teplota varu: 115 °C (12 mmHg) Teplota tavenia: 50…55 °C Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00004158 Číslo CAS: 533-75-5 EINECS: 208-577-2 |