Tlačiť
methylcyklohexan 99%, Spectrophotometric Grade, Riedel-de Haën™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
259691-1L 259691-2L
259691-1LEA 318.49 EUR
259691-1L 259691-2L
methylcyklohexan 99%, Spectrophotometric Grade, Riedel-de Haën™
methylcyklohexan
  • Spectrophotometric grade solvents are high purity solvents made specifically for applications using spectrophotometers.
Beilstein Number: 505972
RTECS Number: GV6125000
UNSPSC Code: 12190000
Vzorec: C₆H₁₁CH₃
Teplota varu: 100…102 °C (1,013 hPa)
Teplota tavenia: –126 °C
Hustota: 0,769 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 6,7 %(V)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001497
Číslo CAS: 108-87-2
EINECS: 203-624-3
OSN: 2296
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f7f0d5a1c32138da16df4781897a9c0184e42b7&vid=39a9392c8629d0e2fc79134840e6d8a8dc8a76e7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 98.5 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 300 nm Max. 0.01
Absorbance at 260 nm Max. 0.05
Absorbance at 232 nm Max. 0.15
Absorbance at 221 nm Max. 0.40
Absorbance at 207 nm Max. 1.0
Explosion Limit 6.7 %
Vapor Pressure 83.2 mmHg ( 37.7 °C)