Tlačiť
2-Methyl-1,3-cyclohexanedione, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
M37935-100G M37935-25G
SIALM37935-100GEA 574.81 EUR
SIALM37935-100G SIALM37935-25G
2-Methyl-1,3-cyclohexanedione, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-1,3-cyclohexanedione
Vzorec: C₇H₁₀O₂
Teplota varu: 100…102 °C (8 mmHg)
Teplota tavenia: 206…209 °C
Hustota: 1,313 g/cm³ (–150.15 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001587
Číslo CAS: 1193-55-1
EINECS: 214-773-9