Tlačiť
4-tert-Butylcyclohexanone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
B92303-100G B92303-25G
SIALB92303-100GEA 100.68 EUR
SIALB92303-100G SIALB92303-25G
4-tert-Butylcyclohexanone, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butylcyclohexanone
Vzorec: C₁₀H₁₈O
Teplota varu: 225 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 47…50 °C
Hustota: 0,893 g/cm³ (50 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001642
Číslo CAS: 98-53-3
EINECS: 202-678-5