Tlačiť
(Bromomethyl)cyclopropane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
242403-1G 242403-5G
SIAL242403-1GEA 57.76 EUR
SIAL242403-1G SIAL242403-5G
(Bromomethyl)cyclopropane, Sigma-Aldrich®
(Bromomethyl)cyclopropane
Vzorec: C₄H₇Br
Mw: 135
Teplota varu: 105
Hustota: 1.41 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00001306
Číslo CAS: 7051-34-5
EINECS: 230-331-8
OSN: 1993
ADR: 3 III