Tlačiť
(Bromomethyl)cyclohexane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
C106003-100G C106003-25G C106003-5G
SIALC106003-100GEA 298.44 EUR
SIALC106003-100G SIALC106003-25G SIALC106003-5G
(Bromomethyl)cyclohexane, Sigma-Aldrich®
(Bromomethyl)cyclohexane
Vzorec: C₇H₁₃Br
Teplota varu: 100 °C (53,3 hPa)
Hustota: 1,269 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 57 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001509
Číslo CAS: 2550-36-9
OSN: 1993
ADR: 3,III