Tlačiť
(Bromomethyl)cyclobutane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Cyclobutyl methyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
441171-25ML 441171-5ML
SIAL441171-25MLEA 348.17 EUR
SIAL441171-25ML SIAL441171-5ML
(Bromomethyl)cyclobutane, Sigma-Aldrich®
(Bromomethyl)cyclobutane
Vzorec: C₅H₉Br
Teplota varu: 123…124 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 41 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040960
Číslo CAS: 17247-58-4
OSN: 1993
ADR: 3,III