Tlačiť
Ethynylcyclopentane 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
381310010 381310050
ACRO381310010EA 69.7 EUR
ACRO381310010 ACRO381310050
Ethynylcyclopentane 95%
Ethynylcyclopentane
Vzorec: C₇H₁₀
Mw: 94.16
Teplota vzplanutia: 1.1 °C
Číslo MDL: MFCD00013744
Číslo CAS: 930-51-8
OSN: 3295
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %