Tlačiť
Cycloheptane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
C98403-25G C98403-5G
SIALC98403-25GEA 151.62 EUR
SIALC98403-25G SIALC98403-5G
Cycloheptane, Sigma-Aldrich®
Cycloheptane
Vzorec: C₇H₁₄
Teplota varu: 120 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –12 °C
Hustota: 0,8093 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004147
Číslo CAS: 291-64-5
EINECS: 206-030-2
OSN: 1206
ADR: 3,II