Tlačiť

Cyclohexanethiol, Sigma-Aldrich®

Dodávateľ: Merck

Synonymá: Mercaptocyclohexane, Cyclohexyl Mercaptan

M-Clarity™ quality level = MQ100

C105600-100G C105600-25G
SIALC105600-100GEA 54.15 EUR
SIALC105600-100G SIALC105600-25G
Cyclohexanethiol, Sigma-Aldrich®
Cyclohexanethiol
Vzorec: C₆H₁₂S
Teplota varu: 158 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –72 °C
Hustota: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 39 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001455
Číslo CAS: 1569-69-3
EINECS: 216-378-7
OSN: 3054
ADR: 3,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR