Tlačiť
Cyclopropanecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
C116602-100G C116602-25G
SIALC116602-100GEA 69.7 EUR
SIALC116602-100G SIALC116602-25G
Cyclopropanecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Cyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₄H₆O₂
Mw: 86.09
Teplota varu: 182
Teplota tavenia: 17…19 °C
Hustota: 1.087 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00001287
Číslo CAS: 1759-53-1
EINECS: 217-162-5
OSN: 3265
ADR: 8 II