Tlačiť
Cyclobutanecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
C95609-100G C95609-25G C95609-5G
SIALC95609-100GEA 511.83 EUR
SIALC95609-100G SIALC95609-25G SIALC95609-5G
Cyclobutanecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Cyclobutanecarboxylic acid
Vzorec: C₅H₈O₂
Mw: 100.12
Teplota varu: 195
Teplota tavenia: –20 °C
Hustota: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001323
Číslo CAS: 3721-95-7
EINECS: 223-072-7
OSN: 3265
ADR: 8 III