Tlačiť
Cyclopropanecarbonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
C116807-100G C116807-25G C116807-5G
SIALC116807-100GEA 226.63 EUR
SIALC116807-100G SIALC116807-25G SIALC116807-5G
Cyclopropanecarbonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Cyclopropanecarbonyl chloride
Vzorec: C₄H₅ClO
Teplota varu: 119 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001277
Číslo CAS: 4023-34-1
EINECS: 223-684-4
OSN: 2920
ADR: 8,II