Tlačiť
Cyclopropanecarbonyl chloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A11948.14 A11948.22
A11948.14EA 58.97 EUR
A11948.14 A11948.22
Cyclopropanecarbonyl chloride 98%
Cyclopropanecarbonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 4023-34-1 Molecular Formula: C4H5ClO Formula Weight: 104.54 Flash Point: 23°(73°F) Refractive Index: 1.4520 Odour: Pungent Boiling Point: 119-120° Beilstein Reference: 471286 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00001277
Vzorec: C₄H₅ClO
Teplota varu: 119…120 °C
Hustota: 1,150
Teplota vzplanutia: 23 °C (73 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001277
Číslo CAS: 4023-34-1
EINECS: 223-684-4
OSN: 2920
ADR: 8,II