Tlačiť
Cyclopropanecarbonyl chloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
111630250 111631000 111630050 111635000
ACRO111630250EA 68.99 EUR
ACRO111630250 ACRO111631000 ACRO111630050 ACRO111635000
Cyclopropanecarbonyl chloride 98%
Cyclopropanecarbonyl chloride
Vzorec: C₄H₅ClO
Teplota varu: 119 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,15 g/cm³
Teplota vzplanutia: 23 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00001277
Číslo CAS: 4023-34-1
EINECS: 223-684-4
OSN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4515 to 1.4535 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥97.5 %
BSC Certification Passes
Microbial contamination (Salmonella) Absent in 375g