Cyclopropanecarbonyl chloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
111630250
111631000
111630050
111635000
ACRO111630250EA
68.99
EUR
ACRO111630250
ACRO111631000
ACRO111630050
ACRO111635000
Cyclopropanecarbonyl chloride 98%
Cyclopropanecarbonyl chloride
Vzorec:
C₄H₅ClO Teplota varu: 119 °C (760 mmHg) Hustota: 1,15 g/cm³ Teplota vzplanutia: 23 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00001277 Číslo CAS: 4023-34-1 EINECS: 223-684-4 OSN: 2920 ADR: 8,II |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4515 to 1.4535 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Titration RCOCl | ≥97.5 % |
BSC Certification | Passes |
Microbial contamination | (Salmonella) Absent in 375g |