Tlačiť
Cyclopentanecarbonyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Cyclopentanecarboxylic chloride
A14142.06 A14142.14 A14142.22
A14142.06EA 93.46 EUR
A14142.06 A14142.14 A14142.22
Cyclopentanecarbonyl chloride ≥98%
Cyclopentanecarbonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 4524-93-0 Molecular Formula: C6H9ClO Formula Weight: 132.59 Flash Point: 60°(140°F) Refractive Index: 1.4640 Odour: Acrid Boiling Point: 160-162° Beilstein Reference: 1237147 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00001370
Vzorec: C₆H₉ClO
Teplota varu: 160…162 °C
Hustota: 1,091
Teplota vzplanutia: 60 °C (140 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001370
Číslo CAS: 4524-93-0
EINECS: 224-856-1
OSN: 2920
ADR: 8,II