Tlačiť
1,3-Cyclohexanedione, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
C101605-100G C101605-500G C101605-5G
SIALC101605-100GEA 97.07 EUR
SIALC101605-100G SIALC101605-500G SIALC101605-5G
1,3-Cyclohexanedione, Sigma-Aldrich®
1,3-Cyclohexanedione
Vzorec: C₆H₈O₂
Teplota varu: 235 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 105 °C
Hustota: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00001585
Číslo CAS: 504-02-9
EINECS: 207-980-0
Merck Index: 13,03200