Tlačiť
2-Chlorocyclohexanone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
C32607-100G C32607-25G
SIALC32607-100GEA 482.55 EUR
SIALC32607-100G SIALC32607-25G
2-Chlorocyclohexanone, Sigma-Aldrich®
2-Chlorocyclohexanone
Vzorec: C₆H₉ClO
Teplota varu: 203 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 18…20 °C
Hustota: 1,16 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00001626
Číslo CAS: 822-87-7
EINECS: 212-505-5
OSN: 3335
ADR: 9,