Tlačiť
Bromocyclopentane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
C115207-100G C115207-250G C115207-25G
SIALC115207-100GEA 55.76 EUR
SIALC115207-100G SIALC115207-250G SIALC115207-25G
Bromocyclopentane, Sigma-Aldrich®
Bromocyclopentane
Vzorec: C₅H₉Br
Teplota varu: 138 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001359
Číslo CAS: 137-43-9
EINECS: 205-294-6
OSN: 1993
ADR: 3,III