Tlačiť
Bromcyklohexan, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Cyclohexyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
135194-100G 135194-1KG 135194-500G 135194-5G
SIAL135194-100GEA 34.1 EUR
SIAL135194-100G SIAL135194-1KG SIAL135194-500G SIAL135194-5G
Bromcyklohexan, Sigma-Aldrich®
Bromcyklohexan
Vzorec: C₆H₁₁Br
Teplota varu: 166 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –56,5 °C
Hustota: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 63 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003819
Číslo CAS: 108-85-0
EINECS: 203-622-2
Merck Index: 13,02759