Tlačiť
1,4-Cyclohexadiene 97% stabilizovaný
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
154820050 154820250 154821000
ACRO154820050EA 62.98 EUR
ACRO154820050 ACRO154820250 ACRO154821000
1,4-Cyclohexadiene 97% stabilizovaný
1,4-Cyclohexadiene
Vzorec: C₆H₈
Teplota varu: 81…82 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –49,2 °C
Hustota: 0,84 g/cm³
Teplota vzplanutia: –6 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00001535
Číslo CAS: 628-41-1
EINECS: 211-043-1
OSN: 3295
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4715 to 1.4735 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.1 % BHT