2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
DDQ, 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, 2,3-Dichloro-5,6-dicyanoquinone, 4,5-Dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diene-1,2-dicarbonitrile
A11879.09
A11879.18
A11879.30
A11879.09EA
53.35
EUR
A11879.09
A11879.18
A11879.30
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone 98%
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone
Purity: 98%
CAS No.: 84-58-2
Molecular Formula: C8Cl2N2O2
Formula Weight: 227.01
Melting Point: 214-218°
Beilstein Reference: 747939
Merck Reference: 14,3063
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001593
Vzorec:
C₈Cl₂N₂O₂ Teplota varu: 396 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 214…218 °C Hustota: 1,713 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001593 Číslo CAS: 84-58-2 EINECS: 201-542-2 OSN: 3439 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,3063 |