Kyanokobalamin ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A14894.03
A14894.06
A14894.14
A14894.03EA
147.41
EUR
A14894.03
A14894.06
A14894.14
Kyanokobalamin ≥98%
Kyanokobalamin
Purity: 98+%
CAS No.: 68-19-9
Molecular Formula: C63H88CoN14O14P
Formula Weight: 1355.38
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Merck Reference: 14,10014
MDL No.: MFCD00151092
Vzorec:
C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P Mw: 1355.38 Teplota tavenia: 320 Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00151092 Číslo CAS: 68-19-9 EINECS: 200-680-0 Merck Index: 12,10152 |