Tlačiť
Kyanokobalamin 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
405925000 405920010 405920050 405920250
ACRO405925000EA 160.62 EUR
ACRO405925000 ACRO405920010 ACRO405920050 ACRO405920250
Kyanokobalamin 96%
Kyanokobalamin
Vzorec: C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
Mw: 1355.38
Teplota tavenia: 320
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151092
Číslo CAS: 68-19-9
EINECS: 200-680-0
Merck Index: 12,10152
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Red to dark red Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤12 % (20 mg, 105°C, 2 hrs) (vacuum)
UV spectrophotometry ≥95 % (on dried substance)
Ratio of Absorbances 1.7 to 1.9 (A361/A278)