Tlačiť
2-Phenylquinoline, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
299650-1G 299650-5G
SIAL299650-1GEA 86.52 EUR
SIAL299650-1G SIAL299650-5G
2-Phenylquinoline, Sigma-Aldrich®
2-Phenylquinoline
Vzorec: C₁₅H₁₁N
Mw: 205.26
Teplota varu: 363
Teplota tavenia: 80
Číslo MDL: MFCD00011568
Číslo CAS: 612-96-4
EINECS: 210-326-7