Tlačiť
6-Methylquinoline, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
108928-100G 108928-25G
SIAL108928-100GEA 193.34 EUR
SIAL108928-100G SIAL108928-25G
6-Methylquinoline, Sigma-Aldrich®
6-Methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₉N
Teplota varu: 258,6 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –22,2 °C
Hustota: 1,0815 g/cm³ (0 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006804
Číslo CAS: 91-62-3
EINECS: 202-084-6