Tlačiť
4-Methylquinoline, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
158283-100G 158283-25G
SIAL158283-100GEA 470.12 EUR
SIAL158283-100G SIAL158283-25G
4-Methylquinoline, Sigma-Aldrich®
4-Methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₉N
Teplota varu: 261 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 9 °C
Hustota: 1,0995 g/cm³ (0 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006784
Číslo CAS: 491-35-0
EINECS: 207-734-2
Merck Index: 13,05460