Tlačiť
2-Methyl-4-quinolinol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
H43806-10G H43806-50G
SIALH43806-10GEA 112.72 EUR
SIALH43806-10G SIALH43806-50G
2-Methyl-4-quinolinol, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-4-quinolinol
Vzorec: C₁₀H₉NO
Teplota varu: 313 °C (1013 hPa)
Číslo MDL: MFCD00006758
Číslo CAS: 607-67-0
EINECS: 210-140-6