8-Chinolinol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
|
Varování
|
Synonymá:
8-Hydroxyquinoline
M-Clarity™ quality level = MQ200
252565-250G
252565-50G
SIAL252565-250GEA
161.25
EUR
SIAL252565-250G
SIAL252565-50G
8-Chinolinol, Sigma-Aldrich®
8-Chinolinol
Vzorec:
C₉H₇NO Teplota varu: 267 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 71,2 °C Hustota: 1,03 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006807 Číslo CAS: 148-24-3 EINECS: 205-711-1 Merck Index: 13,04869 |