Tlačiť
8-Chinolinol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 8-Hydroxyquinoline
M-Clarity™ quality level = MQ200
252565-250G 252565-50G
SIAL252565-250GEA 161.25 EUR
SIAL252565-250G SIAL252565-50G
8-Chinolinol, Sigma-Aldrich®
8-Chinolinol
Vzorec: C₉H₇NO
Teplota varu: 267 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 71,2 °C
Hustota: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006807
Číslo CAS: 148-24-3
EINECS: 205-711-1
Merck Index: 13,04869
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=752471e0b5caa5507eb8e74e8054dc401912b3ac&vid=ff81328b844178e10beffb1867c97da0d03eda22&prid=web&clid=SAPDAM