Tlačiť
4-Quinolinol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Quinolin-4-ol, 4-Hydroxyquinoline
M-Clarity™ quality level = MQ100
H58005-10G H58005-1G H58005-5G
SIALH58005-10GEA 199.36 EUR
SIALH58005-10G SIALH58005-1G SIALH58005-5G
4-Quinolinol, Sigma-Aldrich®
4-Quinolinol
Vzorec: C₉H₇NO
Mw: 145.16
Teplota tavenia: 202…206 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006777
Číslo CAS: 611-36-9
EINECS: 210-268-2