Tlačiť
2-Quinolinol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Quinolin-2(1H)-one, Quinolin-2-ol, Carbostyril, 2-Quinolone, 2-Hydroxyquinoline
M-Clarity™ quality level = MQ100
270873-1G 270873-5G
SIAL270873-1GEA 60.97 EUR
SIAL270873-1G SIAL270873-5G
2-Quinolinol, Sigma-Aldrich®
2-Quinolinol
Vzorec: C₉H₇NO
Mw: 145.16
Teplota varu: 347
Teplota tavenia: 199…200 °C
Hustota: 1.37 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006743
Číslo CAS: 59-31-4
EINECS: 200-420-6
Merck Index: 13,01835