Tlačiť
5-Aminoquinoline, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Quinolin-5-amine, Quinolin-5-ylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
A79205-1G A79205-5G
SIALA79205-1GEA 100.68 EUR
SIALA79205-1G SIALA79205-5G
5-Aminoquinoline, Sigma-Aldrich®
5-Aminoquinoline
Vzorec: C₉H₈N₂
Teplota varu: 310 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 107…109 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006797
Číslo CAS: 611-34-7
EINECS: 210-266-1