Tlačiť
4-Hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-Hydroxyquinoline-2-carboxylic Acid, Transtorine, Empirical Formula, Kynurenic acid, Quinurenic acid, KYNA, Kynuronic acid, Kinurenic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
K3375-1G K3375-250MG K3375-5G
SIALK3375-1GEA 57.76 EUR
SIALK3375-1G SIALK3375-250MG SIALK3375-5G
4-Hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₃
Teplota tavenia: 275 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149476
Číslo CAS: 492-27-3
EINECS: 207-751-5
Merck Index: 13,05342