Tlačiť
Quinaldic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
160660-10G 160660-2.5G
SIAL160660-10GEA 149.22 EUR
SIAL160660-10G SIAL160660-2.5G
Quinaldic acid, Sigma-Aldrich®
Quinaldic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₂
Teplota tavenia: 154…157 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006752
Číslo CAS: 93-10-7
EINECS: 202-218-3
Merck Index: 12,08227